4-Fluoro-o-toluonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26641.06
H26641.14
H26641.06EA
61.1
EUR
H26641.06
H26641.14
4-Fluoro-o-toluonitrilo ≥97%
4-Fluoro-o-toluonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 147754-12-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 67-71°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03095106
Formula:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Pto. de fusión: 67…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095106 Núm. CAS: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |