2,5-Dibromotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26909.06
H26909.14
H26909.06EA
141
EUR
H26909.06
H26909.14
2,5-Dibromotiazol ≥97%
2,5-Dibromotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 4175-78-4
Molecular Formula: C3HBr2NS
Formula Weight: 242.92
Melting Point: 47-49°
MDL No.: MFCD00016891
Formula:
C₃HBr₂NS Pto. de fusión: 47…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016891 Núm. CAS: 4175-78-4 |