1-Metil-3-fenilpiperazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
MEFPIP
H26924.03
H26924.06
H26924.14
H26924.03EA
29
EUR
H26924.03
H26924.06
H26924.14
1-Metil-3-fenilpiperazina ≥97%
1-Metil-3-fenilpiperazina
Purity: 97%
CAS No.: 5271-27-2
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 85°/0.5mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03411603
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,26 g/mol Pto. Ebullición: 85 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 56…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411603 Núm. CAS: 5271-27-2 EINECS: 432-360-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |