4-Bromo-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromobenceno-1,2-diamina, 4-Bromo-1,2-fenilendiamina
H26929.22
H26929.14
H26929.06
H26929.22EA
520
EUR
H26929.22
H26929.14
H26929.06
4-Bromo-o-fenilendiamina 97%
4-Bromo-o-fenilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 1575-37-7
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 64-66°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02660622
Formula:
C₆H₇BrN₂ Pto. de fusión: 64…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02660622 Núm. CAS: 1575-37-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |