3-Iodopiridina-2-carbonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26963.MD
H26963.03
H26963.MDEA
93.5
EUR
H26963.MD
H26963.03
3-Iodopiridina-2-carbonitrilo 95%
3-Iodopiridina-2-carbonitrilo
Purity: 95%
CAS No.: 827616-52-4
Molecular Formula: C6H3IN2
Formula Weight: 230.01
Melting Point: 98-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09037451
Formula:
C₆H₃IN₂ Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037451 Núm. CAS: 827616-52-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |