2,4-Dimetoxibencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
H27140.14 H27140.06
H27140.14EA 187 EUR
H27140.14 H27140.06
2,4-Dimetoxibencilamina 98%
2,4-Dimetoxibencilamina
Purity: 98% CAS No.: 20781-20-8 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 140°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052393
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,113
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052393
Núm. CAS: 20781-20-8
ADR: 8,III