Tetrafluoroborato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27141.06 H27141.18
H27141.06EA 53.5 EUR
H27141.06 H27141.18
Tetrafluoroborato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥99%
Tetrafluoroborato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Purity: 99% CAS No.: 402846-78-0 Molecular Formula: C9H17F4N2B Formula Weight: 240.05 MDL No.: MFCD03427618
Formula: C₉H₁₇BF₄N₂
Densidad: 1,198
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427618
Núm. CAS: 402846-78-0