Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27178.06
H27178.18
H27178.06EA
37.2
EUR
H27178.06
H27178.18
Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98%
Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio
Purity: 98%
CAS No.: 171058-17-6
Molecular Formula: C10H19N2Cl
Formula Weight: 202.72
Refractive Index: 1.5165
Formula:
C₁₀H₁₉ClN₂ Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093289 Núm. CAS: 171058-17-6 |