2-Bromoisonicotinonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27191.03
H27191.06
H27191.03EA
106
EUR
H27191.03
H27191.06
2-Bromoisonicotinonitrilo ≥97%
2-Bromoisonicotinonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 10386-27-3
Molecular Formula: C6H3BrN2
Formula Weight: 183.01
Odour: Odourless
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD07367879
Formula:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07367879 Núm. CAS: 10386-27-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |