Bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27201.18
H27201.06
H27201.18EA
134
EUR
H27201.18
H27201.06
Bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio ≥99%
Bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio
Purity: 99%
CAS No.: 85100-77-2
Molecular Formula: C8H15BrN2
Formula Weight: 219.12
Melting Point: 65-75°
MDL No.: MFCD03427611
Formula:
C₈H₁₅BrN₂ Pto. de fusión: 65…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427611 Núm. CAS: 85100-77-2 |