Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06
H27270.18
H27270.06EA
50
EUR
H27270.06
H27270.18
Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥99%
Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Purity: 99%
CAS No.: 98892-75-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 89.5-93.2°
MDL No.: MFCD03093291
Formula:
C₉H₁₇ClN₂ MW: 188,7 g/mol Pto. de fusión: 89,5…93.2 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093291 Núm. CAS: 98892-75-2 |