Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27272.06
H27272.18
H27272.06EA
147
EUR
H27272.06
H27272.18
Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥99%
Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio
Purity: 99%
CAS No.: 304680-35-1
Molecular Formula: C10H19F6N2P
Formula Weight: 312.24
Refractive Index: 1.419
Formula:
C₁₀H₁₉F₆N₂P Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093296 Núm. CAS: 304680-35-1 |