2,6-Diisopropil-N,N-dimetilanilina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H27275.06 H27275.03
H27275.06EA 147 EUR
H27275.06 H27275.03
2,6-Diisopropil-N,N-dimetilanilina 96%
2,6-Diisopropil-N,N-dimetilanilina
Purity: 96% CAS No.: 2909-77-5 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5005 Boiling Point: 86°/2.5mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00144978
Formula: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Pto. Ebullición: 86 °C (2,5 mmHg)
Densidad: 0,873
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144978
Núm. CAS: 2909-77-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III