2-Amino-5-bromopirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromopirimidin-2-ilamina
H27291.03
H27291.06
H27291.03EA
23.8
EUR
H27291.03
H27291.06
2-Amino-5-bromopirimidina 97%
2-Amino-5-bromopirimidina
Purity: 97%
CAS No.: 7752-82-1
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 232-234°
MDL No.: MFCD00012341
Formula:
C₄H₄BrN₃ Pto. de fusión: 232…234 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012341 Núm. CAS: 7752-82-1 |