4-(2-Aminoetil)piridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27545.03 H27545.06
H27545.03EA 184 EUR
H27545.03 H27545.06
4-(2-Aminoetil)piridina 97%
4-(2-Aminoetil)piridina
Purity: 97% CAS No.: 13258-63-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Amine-like Boiling Point: 70-71°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00038045
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 70…71 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 76 °C
Densidad: 1,021
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038045
Núm. CAS: 13258-63-4
ADR: 8,III