Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Basionic® LQ 01, EMIM ESU
H27571.18 H27571.30
H27571.18EA 75 EUR
H27571.18 H27571.30
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y etilo ≥99%
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y etilo
Purity: 99% CAS No.: 342573-75-5 Molecular Formula: C8H16N2O4S Formula Weight: 236.29 Flash Point: 162°(324°F) Melting Point: -30° MDL No.: MFCD06798189
Formula: C₈H₁₆N₂O₄S
MW: 236,29 g/mol
Pto. de fusión: < –30 °C
Densidad: 1,24
Pto. de inflamación: 162 °C (324 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798189
Núm. CAS: 342573-75-5