3-Bromopiridina-2-carbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03
H27632.06
H27632.03EA
89.8
EUR
H27632.03
H27632.06
3-Bromopiridina-2-carbonitrilo ≥98%
3-Bromopiridina-2-carbonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 55758-02-6
Molecular Formula: C6H3BrN2
Formula Weight: 183.01
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 120°/4mm
MDL No.: MFCD02683288
Formula:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol Pto. Ebullición: 120 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683288 Núm. CAS: 55758-02-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |