Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Basionic® ST 80
H27651.06
H27651.14
H27651.06EA
95.4
EUR
H27651.06
H27651.14
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-09-0
Molecular Formula: C6H11ClN2
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00074843
Formula:
C₆H₁₁ClN₂ MW: 146.62 g/mol Pto. de fusión: 77…80 °C Densidad: ∼1.1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 186 °C (367 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074843 Núm. CAS: 65039-09-0 |