Ácido (4-(bromometil)fenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
H27744.06
H27744.03
H27744.06EA
137
EUR
H27744.06
H27744.03
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético ≥97%
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético
Purity: 97%
CAS No.: 13737-36-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 178-180°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010632
Formula:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Pto. de fusión: 178…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010632 Núm. CAS: 13737-36-5 UN: 3261 ADR: 8,III |