Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: [BMIM] [MeSO4], 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate, ECOENG 411, BMIMMeSO4
H27754.06 H27754.18
H27754.06EA 41.1 EUR
H27754.06 H27754.18
Sulfato de 1-butil-3-metilimidazolio y metilo ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-98-5 Molecular Formula: C9H18N2O4S Formula Weight: 250.32 Refractive Index: 1.4780
Formula: C₉H₁₈N₂O₄S
MW: 250,32 g/mol
Densidad: 1,21
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095437
Núm. CAS: 401788-98-5
UN: 3265
ADR: 8,II