3-Bromo-p-toluonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27806.14
H27806.06
H27806.14EA
146
EUR
H27806.14
H27806.06
3-Bromo-p-toluonitrilo ≥97%
3-Bromo-p-toluonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 42872-74-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point:
Formula:
C₈H₆BrN Pto. de fusión: 39…43 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797818 Núm. CAS: 42872-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |