Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H27827.06
H27827.18
H27827.06EA
57.6
EUR
H27827.06
H27827.18
Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥99%
Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Purity: 99%
CAS No.: 227617-70-1
Molecular Formula: C9H17F6N2P
Formula Weight: 298.21
Refractive Index: 1.423
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD03790877
Formula:
C₉H₁₇F₆N₂P MW: 298,21 g/mol Pto. de fusión: 48…50 °C Densidad: 1,354 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03790877 Núm. CAS: 227617-70-1 |