Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06
H27847.03
H27847.06EA
70
EUR
H27847.06
H27847.03
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico ≥97%
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico
Purity: 97%
CAS No.: 458-45-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 125°/10mm
MDL No.: MFCD01310821
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Pto. Ebullición: 125 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 43…47 °C Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310821 Núm. CAS: 458-45-7 |