2-Amino-6-clorobenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27877.06
H27877.14
H27877.06EA
40.6
EUR
H27877.06
H27877.14
2-Amino-6-clorobenzotiazol 99%
2-Amino-6-clorobenzotiazol
Purity: 99%
CAS No.: 95-24-9
Molecular Formula: C7H5ClN2S
Formula Weight: 184.64
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD00053557
Formula:
C₇H₅ClN₂S Pto. Ebullición: 344 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 199…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053557 Núm. CAS: 95-24-9 EINECS: 202-402-3 |