4-Cloro-m-anísidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H28331.14
H28331.06
H28331.14EA
225
EUR
H28331.14
H28331.06
4-Cloro-m-anísidina ≥98%
4-Cloro-m-anísidina
Purity: 98%
CAS No.: 13726-14-2
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-81°
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00672967
Formula:
C₇H₈ClNO Pto. de fusión: 78…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672967 Núm. CAS: 13726-14-2 UN: 2233 ADR: 6.1,III |