2-Amino-3-cloropiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30166.03
H30166.06
H30166.03EA
135
EUR
H30166.03
H30166.06
2-Amino-3-cloropiridina 95%
2-Amino-3-cloropiridina
Purity: 95%
CAS No.: 39620-04-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD03541052
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03541052 Núm. CAS: 39620-04-7 |