1-(4-Cloro-2-tienil)etan-1-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
H30384.06
H30384.14
H30384.06EA
112
EUR
H30384.06
H30384.14
1-(4-Cloro-2-tienil)etan-1-ona ≥98%
1-(4-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
Purity: 98+%
CAS No.: 34730-20-6
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00082791
Formula:
C₆H₅ClOS MW: 160,62 g/mol Densidad: 1,334 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082791 Núm. CAS: 34730-20-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |