Alcohol 4-etilbencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (4-Ethylphenyl)methanol
H30459.03 H30459.06
H30459.03EA 44.7 EUR
H30459.03 H30459.06
Alcohol 4-etilbencílico ≥99%
Alcohol 4-etilbencílico
Purity: 99% CAS No.: 768-59-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5275 Boiling Point: 115-117°/9mm MDL No.: MFCD00004666
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136.19
Pto. Ebullición: 115…117 °C (9 mmHg)
Densidad: 1.028
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004666
Núm. CAS: 768-59-2
EINECS: 292-198-8