2-Amino-6-fluoropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H30629.03
H30629.06
H30629.03EA
87.5
EUR
H30629.03
H30629.06
2-Amino-6-fluoropiridina 97%
2-Amino-6-fluoropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 1597-32-6
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 58-62°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04114200
Formula:
C₅H₅FN₂ Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114200 Núm. CAS: 1597-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |