2-Bromo-6-fluoropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H30924.03
H30924.06
H30924.03EA
94.2
EUR
H30924.03
H30924.06
2-Bromo-6-fluoropiridina ≥97%
2-Bromo-6-fluoropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 144100-07-2
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Melting Point: 30-34°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03095258
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. de fusión: 30…34 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095258 Núm. CAS: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |