Ácido 4-fluoroftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31597.03
H31597.09
H31597.03EA
36.8
EUR
H31597.03
H31597.09
Ácido 4-fluoroftalico ≥98%
Ácido 4-fluoroftalico
Purity: 98%
CAS No.: 320-97-8
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD06208213
Formula:
C₈H₅FO₄ Pto. de fusión: 154…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06208213 Núm. CAS: 320-97-8 |