2,5-Dibromobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31689.03
H31689.06
H31689.14
H31689.03EA
56.2
EUR
H31689.03
H31689.06
H31689.14
2,5-Dibromobenzaldehído ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 74553-29-0
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 88-102°
MDL No.: MFCD00462864
Formula:
C₇H₄Br₂O Pto. de fusión: 88…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00462864 Núm. CAS: 74553-29-0 |