2-Fenilquinolina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H31920.03
H31920.06
H31920.03EA
85
EUR
H31920.03
H31920.06
2-Fenilquinolina ≥99%
2-Fenilquinolina
Purity: 99+%
CAS No.: 612-96-4
Molecular Formula: C15H11N
Formula Weight: 205.26
Melting Point: 82-84°
Boiling Point: 363°
MDL No.: MFCD00011568
Formula:
C₁₅H₁₁N MW: 205,26 g/mol Pto. Ebullición: 363 °C Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011568 Núm. CAS: 612-96-4 EINECS: 210-326-7 |