Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32122.03
H32122.06
H32122.03EA
28.6
EUR
H32122.03
H32122.06
Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico ≥98%
Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Formula:
C₇H₆ClFO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788554 Núm. CAS: 79944-64-2 |