Ácido 2-bromo-6-clorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32269.03
H32269.06
H32269.03EA
35.2
EUR
H32269.03
H32269.06
Ácido 2-bromo-6-clorobenzoico ≥98%
Ácido 2-bromo-6-clorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 93224-85-2
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00672929
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672929 Núm. CAS: 93224-85-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |