4-Bromo-o-cresol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06
H32307.14
H32307.06EA
82.5
EUR
H32307.06
H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 2362-12-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00055435
Formula:
C₇H₇BrO Pto. de fusión: 62…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055435 Núm. CAS: 2362-12-1 |