Ácido (2,3-diclorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dichlorophenylacetic acid
H32763.06
H32763.14
H32763.06EA
28.5
EUR
H32763.06
H32763.14
Ácido (2,3-diclorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,3-diclorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 10236-60-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 132-136°
MDL No.: MFCD01861393
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH MW: 205,04 g/mol Pto. de fusión: 132…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861393 Núm. CAS: 10236-60-9 |