3-Nitro-5-(trifluorometil)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H32823.03
H32823.09
H32823.03EA
87.8
EUR
H32823.03
H32823.09
3-Nitro-5-(trifluorometil)anilina ≥98%
3-Nitro-5-(trifluorometil)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 401-94-5
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 77-81°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061229
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ MW: 206,12 g/mol Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061229 Núm. CAS: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |