3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
H32906.03
H32906.06
H32906.14
H32906.03EA
42.4
EUR
H32906.03
H32906.06
H32906.14
3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno ≥98%
3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 2106-50-5
Molecular Formula: C6H3ClFNO2
Formula Weight: 175.55
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: 33-37°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03412200
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175,55 g/mol Pto. de fusión: 33…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03412200 Núm. CAS: 2106-50-5 EINECS: 218-286-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |