4-Amino-3-iodopiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
H50027.03
H50027.06
H50027.03EA
146
EUR
H50027.03
H50027.06
4-Amino-3-iodopiridina 97%
4-Amino-3-iodopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 88511-27-7
Molecular Formula: C5H5IN2
Formula Weight: 220.01
MDL No.: MFCD02663853
Formula:
C₅H₅IN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02663853 Núm. CAS: 88511-27-7 |