4-(1-Aminoetil)piridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
H50303.03
H50303.MD
H50303.03EA
112
EUR
H50303.03
H50303.MD
4-(1-Aminoetil)piridina 97%
4-(1-Aminoetil)piridina
Purity: 97%
CAS No.: 50392-78-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD02245004
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02245004 Núm. CAS: 50392-78-4 ADR: 8,III |