3-Metoxi-p-toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H50362.03
H50362.MD
H50362.03EA
314
EUR
H50362.03
H50362.MD
3-Metoxi-p-toluidina ≥99%
3-Metoxi-p-toluidina
Purity: 99+%
CAS No.: 16452-01-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 56-60°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025371
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 56…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025371 Núm. CAS: 16452-01-0 EINECS: 240-500-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |