5-Bromo-2-fluoro-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50564.03
H50564.06
H50564.03EA
54.5
EUR
H50564.03
H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 99725-44-7
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Boiling Point: 95°/22mm
MDL No.: MFCD01320701
Formula:
C₈H₈BrF Pto. Ebullición: 95 °C (22 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320701 Núm. CAS: 99725-44-7 |