1-Cloro-4-etinilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H51058.03
H51058.06
H51058.03EA
178
EUR
H51058.03
H51058.06
1-Cloro-4-etinilbenceno ≥98%
1-Cloro-4-etinilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 873-73-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 57°(135°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 179°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00191917
Formula:
C₈H₅Cl Pto. Ebullición: 179 °C Pto. de fusión: 43…47 °C Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191917 Núm. CAS: 873-73-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |