Cianoacetato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-cyanoacetate
L00123.06 L00123.14 L00123.22
L00123.06EA 47.6 EUR
L00123.06 L00123.14 L00123.22
Cianoacetato de terc-butilo ≥98%
Cianoacetato de terc-butilo
Purity: 98% CAS No.: 1116-98-9 Molecular Formula: NCCH2CO2C(CH3)3 Formula Weight: 141.17 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Odourless Boiling Point: 67-68°/1.5mm Beilstein Reference: 1755933 MDL No.: MFCD00001938
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Pto. Ebullición: 67…68 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 0,987
Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001938
Núm. CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7