o-Toluato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
L00598.14
L00598.22
L00598.14EA
42.8
EUR
L00598.14
L00598.22
o-Toluato de etilo ≥98%
o-Toluato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 87-24-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5070
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2042517
MDL No.: MFCD00009112
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Pto. Ebullición: 227 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,033 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009112 Núm. CAS: 87-24-1 EINECS: 201-734-6 |