Fenilpropiolato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L00603.06 L00603.14
L00603.06EA 36.1 EUR
L00603.06 L00603.14
Fenilpropiolato de etilo ≥98%
Fenilpropiolato de etilo
Purity: 98+% CAS No.: 2216-94-6 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2CH2CH3 Formula Weight: 174.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Odour: Odourless Boiling Point: 152-153°/21mm Beilstein Reference: 639637 MDL No.: MFCD00009185
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 152…153 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,055
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00009185
Núm. CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8