Ioduro de trietilsulfonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00667.06
L00667.14
L00667.22
L00667.06EA
47.2
EUR
L00667.06
L00667.14
L00667.22
Ioduro de trietilsulfonio ≥97%
Ioduro de trietilsulfonio
Purity: 97%
CAS No.: 1829-92-1
Molecular Formula: (CH3CH2)3SI
Formula Weight: 246.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 148° dec.
Beilstein Reference: 3911790
MDL No.: MFCD00051867
Formula:
C₆H₁₅IS MW: 246.16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 148 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00051867 Núm. CAS: 1829-92-1 EINECS: 217-383-7 |