Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
L00786.03
L00786.06
L00786.03EA
71.2
EUR
L00786.03
L00786.06
Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxilico ≥97%
Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxilico
Purity: 97%
CAS No.: 21598-06-1
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 153214
MDL No.: MFCD00005615
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177.16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00005615 Núm. CAS: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |