Ácido (2-clorofenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-CPA
L00926.14 L00926.22
L00926.14EA 75.9 EUR
L00926.14 L00926.22
Ácido (2-clorofenoxi)acético ≥98%
Ácido (2-clorofenoxi)acético
Purity: 98+% CAS No.: 614-61-9 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1103151
Formula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 147…152 °C
Densidad: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004298
Núm. CAS: 614-61-9
EINECS: 210-388-5